Learn More
MP Biomedicals™ Kit FastDNA™ SPIN pour matières fécales, tubes de 2 ml
Shop All MP Biomedicals ProductsDescription
Includes
Matrice de lyse E 50 tubes de 2,0 ml, solution PLS, tampon MT, tampon de phosphate de sodium, PPS, matrice de liaison, tampon de lavage nº1, tampon de lavage nº2, PES, colorant de chargement de gel BBS, tubes de filtration par centrifugation, tubes de capture
Requires
Instrument FastPrep™ ou désintégrateur à grande vitesse alternatif, microcentrifugeuse capable de faire tourner librement les tubes, tubes à microcentrifuger, tubes stériles pour la liaison de l’ADN, rotateur ou le vortex à basse vitesse, 100 % d’éthanol
- Présentation du produit : Le kit FastDNA SPIN pour matières fécales isole rapidement et efficacement l’ADN génomique prêt pour la PCR à partir d’échantillons de selles humaines et animales fraîches ou congelées.
- Les cellules hôtes, les bactéries, les champignons, les virus, les protistes et autres cellules présentes dans les échantillons fécaux sont facilement lysés en 40 secondes avec n’importe quel instrument FastPrep™.
- Le kit FastDNA SPIN contient des tubes de matrice de lyse de 2 ml pré-remplis pour l’étape d’homogénéisation ainsi que tous les réactifs nécessaires pour extraire l’ADN dans un processus de purification éliminant les inhibiteurs de PCR.
- Type d’échantillon : Matières fécales, sols, eaux usées, eau environnementale, boues
- Volume d’échantillon : Jusqu’à 500 mg par préparation
Specifications
Specifications
| Type d’échantillon | Selles, Sol, Eaux usées, Eau environnementale, Boues |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep™ |
| À utiliser avec (application) | À utiliser pour isoler l’ADN génomique pour la PCR à partir d’échantillons frais ou congelés de selles humaines et animales |
| Comprend | Matrice de lyse E 50 tubes de 2,0 ml, solution PLS, tampon MT, tampon de phosphate de sodium, PPS, matrice de liaison, tampon de lavage n° 1, tampon de lavage n° 2, TES, colorant de chargement de gel BBS, tubes de filtration par CENTRIFUGATION, tubes de capture |
| Type de produit | Kits FastDNA-24 |
| Volume d’échantillon | Jusqu’à 500 mg par préparation |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.