Learn More
MP Biomedicals™ Dispase
De Bacillus polymyxa
399.00€
Spécification
Couleur Brun clair
pH 6 à 8,5
À utiliser avec (application) Séquençage des protéines
Contenu et stockage 4°C
Source Bacillus polymyxa
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11476791
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0219502225
25 U
399.00€
25 unités
Description
Description
Métalloenzyme microbienne utilisée dans la dissociation tissulaire (cultures cellulaires primaires) et la sous-culture (cultures cellulaires secondaires). Extrêmement stable. Activité : 6 U/mg Définition de l’unité : Une unité est la quantité d’enzymes qui libère 1,0 μmole de Tyr par minute à 37°C, pH de 7,5. MW : 35,9 kDa Lyophilisé.
Réf. : Akimoto, Y., et al., J. Histochem. Cytochem., 40 : 1129 (1992).
Spécification
Spécification
Brun clair
Séquençage des protéines
Bacillus polymyxa
35,9
Poudre lyophilisée
6 à 8,5
4°C
Dispase
EDTA, EGTA, Hg2+, autres métaux lourds
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.