Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Code produit. 11422781 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
Conditionnement:
25lb
Code produit. 11422781
Marque: MP Biomedicals™ 0290559425
Monohydrate
Le dextrose monohydraté est un sucre naturel commun impliqué dans des procédés tels que la production d’énergie, la glycosylation et la formation de glycanes qui fournissent une structure aux cellules. Il est impliqué dans un processus préjudiciable dans les cellules appelé glycation. Utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires
  • Formule : C6H12O6·H2O
  • Poids de la formule : 198,18
  • NºCAS : 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
À utiliser avec (application) Utilisé comme supplément pour la culture cellulaire et dans de nombreux processus cellulaires
Quantité 11,33 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C