Learn More
MP Biomedicals™ CSM, milieux en poudre
Mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour milieux de croissance de S. cereviseae
89.46€ - 606.03€
Spécification
Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
---|---|
Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
Forme | Poudre |
Qualité | Biologie moléculaire |
Type de produit | CSM |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317889
|
MP Biomedicals™
114500012 |
10 g |
89.46€
10g |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11327889
|
MP Biomedicals™
114500022 |
100 g |
606.03€
100g |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Formule
- Ajouter 0,79 g de CSM à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu d’exclusion simple défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
Spécification
Molecular Biology Certified™ | |
Poudre | |
CSM | |
Pour la croissance et le maintien du phage M13 ou d’autres phages filamenteux |
15°C à 30°C | |
Biologie moléculaire | |
Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 20 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 100 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, L-valine 140 mg/l, total 790 mg/l |