Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU, milieux en poudre
Exclusion d’un mélange complet de suppléments (CSM) d’acides aminés pour les milieux de croissance de S. cereviseae
Marque:  MP Biomedicals™ 114520412
Code produit. 11317919
  • 92.45€ / 10g
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Formule
  • Ajouter 0,67 g de CSM-His-Leu à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 25 minutes pour obtenir un milieu d’exclusion double défini synthétique complet
Applications :
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Molecular Biology Certified™
Poudre
Adénine 10 mg/l, HCl de L-arginine 50 mg/l, acide L-aspartique 80 mg/l, HCl de L-histidine 0 mg/l, L-isoleucine 50 mg/l, L-leucine 0 mg/l, HCl de L-lysine 50 mg/l, L-méthionine 20 mg/l, L-phénylalanine 50 mg/l, L-thréonine 100 mg/l, L-tryptophane 50 mg/l, L-tyrosine 50 mg/l, uracile 20 mg/l, L-valine 140 mg/l
10 g
15°C à 30°C
CSM-HIS-LEU
Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae