Learn More
MP Biomedicals™ Maïs (moulu, jaune)
Utilisé comme alimentation pour animaux de compagnie et aliments naturels pour animaux de compagnie
Marque:  MP Biomedicals™ 0290141180
Code produit. 11465522
  • 241.68€ / 100lb
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Glucides, 77,1 %
  • Protéine, 8 %
  • Matières grasses, 2,3 %
  • Fibre, 0,8 %
  • Eau, 11,1 %
Présentation :
  • Granules jaunes et blanches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alimentation animale
Granulés
45,35 kg
15°C à 30°C
Glucides 77,1 %, protéines 8 %, matières grasses 2,3 %, fibres 0,8 %, eau 11,1 %
Utilisé comme alimentation pour animaux de compagnie et aliments naturels pour animaux de compagnie
Poulet