Learn More
MP Biomedicals™ Cellulase d’Aspergillus niger
Code produit. p-4605331 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11447881
Marque: MP Biomedicals™ 0215058305
La cellulase d’Aspergillus niger catalyse l’hydrolyse des les liaisons endo-1,4-β-D-glycosidiques dans la cellulose, la lichénine, le glucane d’orge et les cellooligosaccharides cellotriose en cellohexaose
La cellulase désigne un groupe d’enzymes qui agissent ensemble pour hydrolyser la cellulose. Les b-glucosidases, y compris le cellobiose, sont principalement actives sur les hydrolysats de cellulose à poids moléculaire réduit.
  • Numéro CAS : 9012-54-8
  • Numéro EC : 232-734-4
  • Numéro MDL : MFCD00081510
  • Format : Poudre bronze
  • Activité spécifique : >60000U/g
  • Facilement soluble dans l’eau
  • Activité étrangère : Salmonella négative
  • PH optimal : 4,2 à 5,2
La cellulase est utilisée dans les domaines de la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, de l’industrie textile, de l’industrie des pâtes et papiers et de la transformation commerciale des aliments dans le café
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration >60 000 U/g
Couleur Brun clair
pH 4,2 à 5,2
À utiliser avec (application) La cellulase est utilisée pour la transformation des aliments commerciaux dans l’industrie du café, du textile et dans les détergents à lessive, les applications pharmaceutiques, la fermentation de la biomasse dans les biocarburants
Contenu et stockage 4°C
Source Aspergillus niger
Quantité 5 g
Type de produit Cellulase
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • cellulase
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: cellulase