Learn More
MP Biomedicals™ Levure de bière
Code produit. p-3533110 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
25lb
5lb
Code produit. 11415722
Marque: MP Biomedicals™ 0290331205
Utilisée comme nourriture pour insectes.
  • Source de vitamines du complexe B, de chrome et de sélénium
  • La levure de bière est couramment utilisée pour la pause cuisson, la fermentation du vin et pour la production de bière et d’éthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
À utiliser avec (application) Source de vitamines du complexe B, de chrome et de sélénium, également utilisée pour cuire du pain, fermenter du vin et produire de la bière et de l’éthanol
Quantité 2,26 kg
Espèces S. cerevisiae
Conditions de stockage 15°C à 30°C