Learn More
MP Biomedicals™ Système II Biopulverizer™
Code produit. 11412410 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité d’emballage:
50 tubes
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11412410
Marque: MP Biomedicals™ 116850200
Includes
  • Matrice F : Oxyde d’aluminium, cristaux d’alumine alpha, carbure de silicium, cristaux hémièdres
  • Matrice G : Carbure de silicium, cristaux hémièdres, perles de verre, matrice H
  • sphérique : Billes en verre, sphériques; microbilles en oxyde de zirconium jaune, matrice I
  • sphérique : Microbilles d’oxyde de zirconium jaune, sphériques ; microbilles en céramique de 4 mm, matrice J
  • sphérique : Microbilles d’oxyde de zirconium jaune, sphériques ; oxyde d’aluminium, cristaux d’alumine alpha
Contient 10 x tubes de 2 ml contenant chacun des types de matrice de lyse spécialisés (F, G, H, I et J)
Cet “échantillonneur” vous permet d’optimiser les conditions d’homogénéisation et les protocoles pour des échantillons très difficiles, inhabituels ou multiples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Purification et isolation des acides nucléiques
Quantité d’emballage 50 tubes
Type d’échantillon Suitable for all sample types
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.