Learn More
MP Biomedicals™ Liq. BCIP/NBT Substrat Plus, 500 ml
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Type de chromagène | BCIP ou NBT |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Pour visualiser l’activité de la phosphatase alcaline en immunotransfert et immunohistologie |
| Quantité | 500 ml |
| Type de substrat | Substrat BCIP/NBT |
| pH | 9,8 |
| Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
| Quantité de substrat | 500 ml |