Learn More
MP Biomedicals™ (Arg8)-Vasopressin
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
- Contains a disulfide bond between Cys1 and Cys6
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Cell Biology and Analysis |
| Poids moléculaire | 1084.23 |
| Nom | (Arg-8)-Vasopressin (AVP) |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions de stockage | -20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- [Arg8]-Vasopressin
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: [Arg8]-Vasopressin