Learn More
MP Biomedicals™ Aprotinine
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
Description
Réactif de dissociation cellulaire isolé du poumon bovin. Lyophilisé.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Inhibiteur de trypsine |
| Stérilité | Stérile |
| pH | 5 à 7 |
| Quantité | 25 mg |
| Source | Poumon bovin |