Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotiques : Chlorhydrate de tétracycline
Code produit. 17640917 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17640917
Marque: MP Biomedicals™ 0219454201
Peut être utilisé à des fins variées dans la culture cellulaire, notamment la sélection, l’élimination du mycoplasme et de la contamination microbienne et la prophylaxie
  • Format : Poudre cristalline, non stérile
Tous les antibiotiques sont utilisés à des fins de recherche uniquement. Ils ne sont pas destinés à un usage thérapeutique chez les humains ou chez les animaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Forme Poudre
Type de produit Antibiotique
Quantité 1 g
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetracycline Hydrochloride, cell culture reagent
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetracycline Hydrochloride