Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, RIA Grade
Prepared by heat shock fractionation
Spécification
À utiliser avec (application) | ELISA, Western Blot |
---|---|
Poids moléculaire | 66.338 |
Nom | Bovine Serum Albumin |
Plage de pH | 6.8 to 7.2 |
Conditions de stockage | 4°C |
Description
- Low fatty acids, IgG and hormones
- Purity: >98%
- pH: 7
- Protease-free
Mfr. No. 180537 may substitute
Spécification
ELISA, Western Blot | |
Bovine Serum Albumin | |
4°C |
66.338 | |
6.8 to 7.2 | |
Crystalline |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Albumin, Bovine, RIA Grade