Learn More
MP Biomedicals™ Mélange minéral AIN-93M
Poudré
Marque: MP Biomedicals™ 0296040110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisé pour l’entretien des rongeurs adultes. Non disponible en pastille.
Spécification
Alimentation animale | |
Poudre | |
10 kg | |
15°C à 30°C |
35,7 % de carbonate de calcium, 19,6 % de phosphate monopotassique, 7,078 % de citrate de potassium monohydraté, 7,4 % de chlorure de sodium, 4,66 % de sulfate de potassium, 2,4 % d’oxyde de magnésium, 0,606 % de citrate ferrique, 0,165 % de carbonate de zinc, 0,063 % de carbonate de manganèse, 0,03 % de carbonate de cuivre, 0,001 % d’iodate de potassium, sélénate de sodium, 0,00103 % d’anhydre, 0,000795 % de molybdate d’ammonium.4HO, 0,145 % de métasilicate de sodium.9HO, 0,0275% de sulfate de potassium de chrome.12HO, 0,00174 % de chlorure de lithium, 0,008145 % d’acide borique, 0,00635 % de fluorure de sodium, 0,00318 % de carbonate de nickel, 0,00066 % de vanadate d’ammonium, 22,1 % de sucre en poudre | |
Régime alimentaire pour le maintien des rongeurs adultes | |
Rongeur |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.