Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de vitamines AIN-76
Tous les produits MP Biomedicals Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
Description
Composition (ingrédients, quantité) :
- Phosphate de calcium dibasique, 500 g
- Chlorure de sodium, 74 g
- Citrate de potassium monohydraté, 220 g
- Sulfate de potassium, 52 g
- Oxyde de magnésium, 24 g
- Carbonate de manganèse (43 à 48 % Mn), 3,5 g
- Citrate ferrique (16 à 17 % de Fe), 6 g
- Carbonate de zinc (70 % ZnO), 1,6 g
- Carbonate cuprique (53 à 55 % de Cu), 0,3 g
- Iodate de potassium, 0,01 g
- Sélénite de sodium, 0,01 g
- Chrome potassium sulfate, 0,55 g
- Saccharose, en poudre fine, 118 g
Specifications
Specifications
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | Chlorhydrate de thiamine 0,6 g, riboflavine 0,6 g, chlorhydrate de pyridoxine 0,7 g, acide nicotinique 3 g, pantothénate de D-calcium 1,6 g, acide folique 0,2 g, D-biotine 0,02 g, cyanocobalamine (vitamine B) 0,001 g, prémélange de palmitate de rétinyle (vitamine A) (250000 UI/g) 1,6 g, acétate de DL-a-tocophérol (250 IU/g) 20 g, cholécalciférol (vitamine D, 400000 UI/g) 0,25 g, ménaquinone (vitamine K) 0,005 g, saccharose, en poudre fine 972,9 g |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Le mélange de vitamines AIN-76 est un composant de base de l’alimentation vétérinaire pour maintenir les colonies de souris et de rats dans le laboratoire de recherche |
| Quantité | 1 kg |
| Espèces | Rat |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction