Learn More
MP Biomedicals™ Solution saline dans un tampon phosphate 1X, Dulbeccà, sans magnésium ni calcium
Solution saline transparente et incolore sans magnésium ni calcium
Marque:  MP Biomedicals™ 091860454X6
174.80 EUR valable jusqu'au 2025-07-13
Utilisez le code promo "24135" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15779170
  • 184.00€ / 3L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Numéro MDL : MFCD00131855
  • Format : Solution
  • pH : 7 à 7,6    
  • Osmolalité : de 270 à 305 mM/kg
Pour la manipulation et la culture de cellules de mammifères
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
1 X
6 x 500 ml
7 à 7,6
15° à 30°C
Solution saline dans un tampon phosphate
Chlorure de potassium 200 g/l, phosphate de potassium monobasique 200 g/l, chlorure de sodium 8000 g/l, phosphate dibasique 1150 g/l
Liquide
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
MP Biomedicals™ Solution saline dans un tampon phosphate 1X, Dulbeccà, sans magnésium ni calcium > 6 x 500 ml