Learn More
Welch™ Pompe à vide MP 601 T
Utilisez ces pompes pour un usage standard. Les pompes à vide Welch Ilmvac™ MP 601 T ont été développées spécifiquement pour répondre aux exigences inhérentes à la génération de vide sans huile.
Marque: Welch™ 411943
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Faible poids et excellente ergonomie
- Vide limite de 75 à 1 mbar et débits maximaux jusqu’à 138 l/min.
- La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
- Poignée de transport
- Pieds amortisseurs de vibrations
- Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
- Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
- analytiquement pur et sans huile
- Conviviale
- Poids léger, conception robuste
- Conçus pour un fonctionnement en continu
- Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
- Vibrations de fonctionnement minimales
- Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
- Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
Spécification
81 L/min | |
390 mm | |
370 W | |
81 l/min | |
170 mm | |
Pompe à vide | |
230 V |
230 V | |
MP 601 T | |
22.6 kg | |
50/60 Hz | |
390 mm | |
< 2mbar |