Learn More
Welch™ Pompe à membrane MP 601 E
Utilisez ces pompes pour un usage standard. Les pompes à vide Welch Ilmvac™ MP 601 E ont été développées spécifiquement pour répondre aux exigences inhérentes à la génération de vide sans huile.
Marque:  Welch™ 411721
1161.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11852243
  • 1610.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Faible poids et excellente ergonomie
  • La technologie à membrane éprouvée offre un double avantage à l’utilisateur
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT et interrupteur thermique de protection interne pour le moteur, le câble secteur et la prise
  • Poignée de transport
  • Pieds amortisseurs de vibrations
  • Les modèles MP sont équipés d’un silencieux d’échappement
  • Les modèles MPC sont équipés d’une vanne de ballast à gaz
  • analytiquement pur et sans huile
  • Conviviale
  • Poids léger, conception robuste
  • Conçus pour un fonctionnement en continu
  • Système d’entraînement sans entretien et longue durée de vie démontrée de la membrane
  • Vibrations de fonctionnement minimales
  • Large plage de vide et de débit adaptée à l’application
  • Résistance remarquable aux produits chimiques (modèles MPC)
Spécification
Spécification
63/70 l/min
265 mm
180 W
50 / 60 Hz
230 mm
< 75 mbar
230 V, 50/60 Hz, 180 W
MP 601 E
11.2 kg
170 mm
Pompe à membrane
230 V