Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de moxifloxacine Code produit.: 15595986
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de moxifloxacine
Code produit. 15595986
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 15595986
Marque: Thermo Scientific Chemicals 457960010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorhydrate de moxifloxacine, numéro CAS 186826-86-8, est un composé à large spectre doté d’une activité antibactérienne contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.Il présente également une activité inhibitrice contre la topoisomérase II.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chlorhydrate de moxifloxacine est une fluoroquinolone synthétique de quatrième génération qui présente une activité antibactérienne contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
•Il présente également une activité inhibitrice de la topoisomérase II.
•Le chlorhydrate de moxifloxacine peut se lier aux enzymes bactériennes ADN gyrase (topoisomérase II) et topoisomérase IV et les inhiber, ce qui entraîne une inhibition de la réplication et de la réparation de l’ADN et induit donc la mort cellulaire chez les espèces bactériennes sensibles.
•La moxifloxacine a une affinité 100 fois plus élevée pour l’ADN gyrase bactérienne que pour l’ADN gyrase des mammifères
Applications
• Le chlorhydrate de moxifloxacine présente une activité anti-Gram-positif supérieure à celle d’autres fluoroquinolones comme la ciprofloxacine et l’ofloxacine
•Il possède une activité immunosuppressive qui inhibe la prolifération de toutes les classes de lymphocytes, ce qui peut induire l’apoptose des cellules T présentatrices d’antigènes
•Il s’agit d’une anthracènedione cytostatique qui peut intercaler l’ADN, augmentant ainsi la fréquence des cassures double brin en stabilisant le complexe clivable de la topoisomérase II et de l’ADN
•Ce composé présente une activité anticancéreuse chez certains modèles animaux présentant des leucémies
• La moxifloxacine est à l’étude pour le traitement des souches de tuberculose multirésistantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Moxifloxacin hydrochloride
Type Moxifloxacin Hydrochloride
CAS 186826-86-8
Point de fusion 324.0°C to 325.0°C
Spectre IR Authentique
Eau 5% max.
Quantité 1 g
Formule moléculaire C21H25ClFN3O4
Clé InChI IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
SMILES COC1=C2C(=CC(=C1N3CC4CCCNC4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl
Nom IUPAC acide 7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-4-oxoquinoline-3-carboxylique ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 437.896
CID PubChem 101526
ChEBI CHEBI:7008
Poids de la formule 437.89
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463112 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number457960010
Numéro de lotA0457569 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2023 Catalog Number457960010
Numéro de lotA0456001 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2023 Catalog Number457960010
Numéro de lotA0398124 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number457960010
Numéro de lotA0403147 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number457960010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Moxifloxacin hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Moxifloxacin hydrochloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de moxifloxacine >