Learn More
Invitrogen™ Mouse Olfactomedin-1 ELISA Kit
Mouse Olfactomedin-1 quantitates mouse Olfactomedin-1 in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EM58RBX10
Description
Mouse Olfactomedin-1 quantitates mouse Olfactomedin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Olfactomedin-1.
La famille des olfactomédines comprend un groupe diversifié de glycoprotéines sécrétées, qui comprend OLFM1 (noéline-1), OLFM2 (noéline-2), OLFM3 (noéline-3), OLFM4 (noéline-4), tiarine, pancortine, gliomédine et mycociline. Ces protéines sont impliquées dans le développement du système nerveux. Plus précisément, l’expression de OLFM1 et de OLFM2 est observée dans la plaque neurale et la crête neurale, ainsi que dans les ganglions crâniens de souris à E8-10, et plus tard dans les tissus cérébraux et dans la zone d’activité polarisante dans le membre. La surexpression de OLFM1 provoque un excès de migrations de crête neurale et une production prolongée de crête neurale. OLFM2 participe à la régulation du développement du système nerveux antérieur. Une mutation d’Arg144Gln dans OLFM2 a été impliquée comme cause possible de glaucome à angle ouvert (GAO).
Spécification
1B426B ; AMY ; AW742568 ; D2Sut1e; protéine de neuroblastome ; protéine localisée ER liée à l’olfactomédine neuronale ; Noe1 ; Noel ; NOEL1 ; noéline ; Noéline 1 ; Noéline 2 ; NOÉLINe1 ; OlfA ; olfactomédine 1 ; protéine localisée ER liée à l’olfactomédine ; olfactomédine-1 ; OLFM1 ; pancortine ; pancortine 1 ; Pancortine 1-4 ; Pancortine3 | |
0.084 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
OLFM1 | |
<10% | |
HRP | |
Research Use Only | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
0.084 to 20 ng/mL | |
Biotine | |
Serum | |
O88998 | |
<12% | |
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 x 96 tests | |
Serum, 50 µL; Plasma, 50 µL; Supernatant, 50 µL | |
OLFM1 | |
4 h 45 min |