Learn More
Proteintech Kit ELISA pour LIX / CXCL5 de souris
Kit d’immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide
Marque: Proteintech KE10070-96T
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
KE10070 est un immunodosage enzymatique en sandwich (ELISA sandwich) en phase solide. Le kit ELISA pour LIX / CXCL5 de souris doit être utilisé pour détecter et quantifier les niveaux de protéines de LIX / CXCL5 de souris endogène. Le dosage reconnaît la LIX / CXCL5 de souris. Un anticorps spécifique à la LIX / CXCL5 de souris a été pré-enduit sur les micropuits. La protéine LIX / CXCL5 de souris dans les échantillons est capturée par l’anticorps enduit après incubation. Après un lavage extensif, un autre anticorps biotinylé spécifique à la LIX / CXCL5 de souris est ajouté pour détecter la protéine LIX / CXCL5 de souris capturée. Pour le développement du signal, de la streptavidine-HRP est ajoutée, suivie du réactif de tétraméthyl-benzidine (TMB). La solution contenant de l’acide sulfurique est utilisée pour arrêter le développement des couleurs et l’intensité des couleurs qui est proportionnelle à la quantité de protéines liées mesurable à 450 nm avec la longueur d’onde de correction réglée à 630 nm.Spécification
19,3 pg/ml | |
Lysats tissulaires, Plasma, Sérum | |
ELISA sandwich | |
Souris |
Sandwich | |
96 dosages | |
Humaine |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Mouse LIX/CXCL5 ELISA Kit, 96 RXN
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine