missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Mouse IL-7R alpha/CD127 (soluble) Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
500µg
50µg
Description
Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P10168, P16872 |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Formule | Protein with no preservative |
| Identification génétique (Entrez) | 16196, 16197 |
| Poids moléculaire | 51 kDa |
| Nom | IL-7 |
| Quantité | 500 μg |
| Conditions de stockage | -20°C |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration en endotoxines | <1 EU/μg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu