Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-5 pour souris Kit
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine-5 (IL-5) de souris contient des paires d’anticorps, des plaques et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-5 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P04401 |
| Plage de dosage | 4-500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 4 pg/ml |
| Contenu et stockage | Capture Antibody: Pre-titrated, purified antibody Detection Antibody: Pre-titrated, biotin-conjugated antibody Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme Enzyme: Pre-titrated Avidin-HRP Substrate: 1X TMB Solution Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards 96 Well Plate: Corning Costar 9018 (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) |
| Conjugué | Biotine |
| Format du kit d’immunoessai | Uncoated ELISA Kit with Plates |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Liquide de lavage, Sérum, Surnageant |
| Espèces cibles | Souris |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.