Learn More
Gibco™ Mouse IL-3 Recombinant Protein
Recombinant Mouse Interleukin 3 (IL3) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
290.00€ - 6510.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cell Culture |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 16187 |
Poids moléculaire | 16.1 kDa |
Méthode de purification | Sequential Chromatography |
Alias de gène | IL-3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10242973
|
Gibco™
PMC0034 |
10 μg |
290.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10670154
|
Gibco™
PMC0035 |
25 μg |
564.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10079072
|
Gibco™
PMC0031 |
100 μg |
1992.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10089072
|
Gibco™
PMC0033 |
1 mg |
6510.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Mouse IL-3 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL3 provides the cytokine connection between the immune system and the hematopoietic system. For example, IL3 supports the proliferation and development of almost all types of hematopoietic progenitor cells and can act as a chemoattractant for eosinophils.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of NFS-60 cells
Spécification
Cell Culture | |
16.1 kDa | |
IL-3 | |
Store in refrigerator (2–8°C). | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
Interleukins | |
Gibco™ |
16187 | |
Sequential Chromatography | |
Mouse | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Cytokines & Receptors | |
Lyophilized | |
Immunology | |
95 % |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.