Learn More
Mouse IL-2 ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-IL-2 capture antibody and a biotinylated anti-IL-2 detection antibody
Marque:  BD Biosciences 551876
Code produit. 15856718
  • 950.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Mouse IL-2 ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Mouse IL-2 ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations