Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-12 p70 pour souris eBioscience™ Kit
Kit ELISA non revêtu
Marque:  Invitrogen™ 88-7121-88
Code produit. 12384003
  • 534.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Anticorps de capture : Anticorps purifié et prétitré
  • Anticorps de détection. Anticorps prétitré et conjugué à la biotine
  • Standard. Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons
  • Poudre de tampon de revêtement ELISA/ELISPOT. Cet ensemble Ready-Set-Go! ELISA peut contenir de la poudre tampon de revêtement ELISA/ELISPOT (reconstituée à 1 L avec dH20 et filtre [0,22 uM]) ou un tampon de revêtement 10X PBS ELISA [Diluer 1 partie 10X du tampon dans 9 parties dH20]).
  • Diluant de dosage 5X concentré
  • Enzyme de détection. Avidine HRP prétitrée
  • Solution de substrat. Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB)
Description
Description
Le kit ELISA non revêtu de l’interleukine 12 p70 (IL-12 p70) de souris contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais d’immuno-absorption enzymatique (ELISA) quantitatifs afin de détecter et de quantifier les taux de protéines de l’IL-12 p70 de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
L’interleukine-12 (IL-12) est une cytokine 70 kDa hétérodimérique composée de deux chaînes glycosylées liées de façon covalente avec des poids moléculaires de 40 kD (p40) et de 35 kD (p35). L’IL-12 est principalement produite par des monocytes, des macrophages et des cellules dendritiques en réponse à des produits bactériens tels que les lipopolysaccharides (LPS), à des pathogènes intracellulaires ou à une interaction avec des cellules T activées. À l’origine, IL-12 a été découverte en raison de sa capacité à induire la production d’interféron-gamma (IFN-g), la prolifération cellulaire et la cytotoxicité médiées par les cellules tueuses naturelles et les cellules T. Des études ont établi que l’IL-12 joue également un rôle clé dans le développement des réponses Th1, ce qui conduit à la production de l’IFN-g et de l’IL-2. Ces cytokines peuvent à leur tour favoriser les réponses des cellules T et l’activation des macrophages. L’IL-12 p70 de souris recombinante est produite dans des cellules d’insectes infectées par baculovirus en tant qu’hétérodimère authentique des sous-unités p35 et p40 précurseurs à l’aide d’un système d’expression à double promoteur. L’IL-12 p70 est distincte d’autres formes disponibles de la protéine en ce sens qu’elle est exprimée en tant qu’hétérodimère véritable, par opposition à un pseudo-hétérodimère à chaîne unique dans lequel les sous-unités sont jointes par un liant artificiel. La médiation des réponses des lymphocytes à cette cytokine est assurée par l’activateur de la protéine de transcription STAT4. La synthase 2A de l’oxyde nitrique (NOS2A / NOS2) est nécessaire pour le processus de signalisation de cette cytokine dans l’immunité innée. L’IL-12 p40 humaine et de souris partage environ 70 % d’homologie de séquence d’acide aminé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
P43431, P43432
15 pg/ml
Kit ELISA
Souris
Lecteur de microplaques colorimétriques
Ctla-8,Ctla8,IL-17,IL-17A,Il17
HRP
RUO
2°C à 8°C
Souris
24 h 30 min
15-2,000 pg/ml
Biotine
Sérum, Surnageant
ELISA
16159, 16160
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non enduit peut contenir un tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT (reconstituée avec 1 L avec du dH20 et filtre (0,22 μM)) ou un tampon d’enduisage ELISA 10X PBS (diluer 1 partie du tampon 10X dans 9 parties de dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86)
10 x 96 tests
Sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Interleukine-12, IL12, IL23
1 h 45 min