Learn More
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA
Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
351.00€ - 685.00€
Spécification
Type de produit | ELISA Development Kit |
---|---|
Quantité | 1 Kit |
Espèces | Mouse |
Conjugué | Biotin |
Plage de dosage | 15.60 to 1000 pg/mL |
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30021398
|
R&D Systems™
DY401 |
15 Plates |
685.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30020813
|
R&D Systems™
DY401-05 |
5 Plates |
351.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse IL-1 beta/IL-1F2.Spécification
ELISA Development Kit | |
Mouse | |
15.60 to 1000 pg/mL | |
ELISA | |
catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL1B, IL-1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
1 Kit | |
Biotin | |
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules | |
16176 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA