Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IFN alpha de souris
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ BMS6027
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell enduite d’anticorps monoclonal à IFN-alpha de souris
- Anticorps monoclonal IFN alpha anti-souris conjugué à la biotine
- Streptavidine-HRP
- Étalon IFN alpha de souris lyophilisé, 4 000 pg/ml après reconstitution
- Diluant calibrateur
- Concentrat de tampon de dosage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20)
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Colorant bleu
- Colorant vert
- Colorant rouge
- Films adhésifs
Description
L’ELISA de l’interféron de souris alpha (Ms IFNα) quantifie le MS IFNα dans le sérum de souris, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Ms IFNα naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA en sandwich en phase solide d’IFNα de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’IFN alpha (Interferon alpha) est un interféron de type I appartenant à une famille de protéines structurellement apparentées et spécifiques à l’espèce, exclusives aux vertébrés. L’interaction de l’IFN alpha avec sa composante récepteur entraîne l’activation d’un certain nombre de voies de signalisation qui sont principalement impliquées dans la réponse immunitaire innée contre l’infection virale. Chez l’homme, le gène de l’IFN alpha se trouve sur le chromosome 9. Les interférons de type I sont composés de 14 isoformes alpha différentes (sous-types avec des spécificités légèrement différentes) et d’isoformes bêta, omega, epsilon et kappa uniques. On trouve des molécules homologues chez de nombreuses espèces, y compris les rats et les souris (et la plupart des mammifères), et on les a identifiées chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. L’IFN alpha est produit principalement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes, c’est un composant puissant de la réponse immunitaire innée antivirale qui module l’immunité adaptative. Les maladies associées au dysfonctionnement de l’IFN alpha comprennent l’hépatite C et l’hépatite.
Spécification
P01572 | |
7,48 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Ifa1 | |
3.7% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
3 heures 10 min. |
31,3-2,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
15962 | |
7.2% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Interféron alpha, leucocytaire IFN, LeIF D | |
1 heures 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche