Learn More
Mouse CD63 Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Marque:  R&D Systems MAB5417
396.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 18152251
  • 495.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
CD63 Monoclonal specifically detects CD63 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Mouse CD63 Antibody, R&D Systems™ > 100ug; Unlabeled