Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Apolipoprotein E/ApoE ELISA Kit (Chemiluminescence)
ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.
Marque: Novus Biologicals™ NBP2-66739
755.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Mouse Apolipoprotein E/ApoE ELISA Kit (Chemiluminescence) measures mouse Apolipoprotein E/ApoE in serum, plasma and other biological fluids.
Spécification
0.31-20 ng/mL | |
This kit recognizes Mouse APO-E in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse APO-E and analogues was observed. | |
Biological Fluids, Plasma, Serum | |
348 | |
Souris | |
Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
0.19 ng/mL | |
ELISA Kit (Chemiluminescence) | |
ELISA | |
APOE | |
1 kit | |
Apolipoprotein E/ApoE |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Novus Biologicals™ Mouse Apolipoprotein E/ApoE ELISA Kit (Chemiluminescence) > Quantity: 1 Kit; Host Species: Mouse
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu