Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG Fab Secondary Antibody, PE
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marque:  Invitrogen™ MA110377
188.67 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12382383
  • 283.00€ / 100µg
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
This antibody detects Fab fragments regardless light chain type.
Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Human IgG Fab
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
Purified human IgG.
100 μg
Secondary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
4A11
PE
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
Human
Secondary Antibody
IgG2b
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAC4664353A Type de certificatCertificat d’analyse Date24/03/2025 Catalog Number
Nom du produit
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgG Fab Secondary Antibody, PE > 100 μg; PE