Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus
Code produit. 15723012 Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Code produit. 15723012
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120240
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet un fonctionnement ergonomique de EasyLED Spotlight et KL300LED. Connectez-les directement au microscope avec un adaptateur de colonne.
Connecte EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED au microscope K ou M de la série Zeiss Stemi
Spécification
Type Support Zeiss K et M
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED