Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Adaptateur de montage pour système Spoltlight Plus
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED
EasyLED Spotlight Plus, KL300LED
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
1 unité
Descripción
- Permet de connecter EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED à la colonne du microscope
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Support de montage |
| Diamètre (impériale) | 1.2 in. |
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | EasyLED Spotlight Plus ou KL300LED |
| Pouvoir grossissant | Colonne de 30 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido