Learn More
Laboratories Sales™ Flacons d’injection moulés
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Description
Flacon à sertir 2 à 100mL
• Verre borosilicaté conforme Pharmacopée US type I
• Verre tubulaire ou moulé
• Flacon à sertir en verre moulé
• Verre moulé avec paroi épaisse pour une meilleure résistance mécanique
• Flacon moulé
• Verre borosilicaté conforme Pharmacopée US type I
• Verre tubulaire ou moulé
• Flacon à sertir en verre moulé
• Verre moulé avec paroi épaisse pour une meilleure résistance mécanique
• Flacon moulé
Spécification
Diamètre (métrique) | 43mm |
Hauteur (métrique) | 73 mm |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Diamètre (métrique) externe du col | 43mm |
Plage de volumes de remplissage | 50 ml |
Matériau | Verre |