Learn More
uvex Chaussures de sécurité perforées Motion S1 SRC
Chaussures de sécurité extrêmement légères avec une conception sportive construite à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome.Classe de protection S1 conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC).
Marque: uvex 6989841
118.13 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S1 légères avec technologie de gestion de la température Climazone
- Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, les rendant adaptées aux personnes allergiques au chrome
- Classe de protection S1conformément à la norme EN ISO 20345:2011 avec marquage supplémentaire pour une excellente propriété antidérapante (SRC)
- Conforme aux spécifications ESD avec résistance de fuite inférieure à 35 mégaohms
- Semelle en PU légère et auto-nettoyante avec une résistance optimale à l’abrasion, une absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
- Bout en acier et contrefort anti-torsion apportant stabilité et prévenant les foulures de la cheville
- Toutes les semelles sont exemptes de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération de l’hydrophobie de la peinture
- Semelle intérieure en mousse Hydroflex™ 3D Uvex anti-statique pour une absorption optimale des chocs autour du talon et de l’avant-pied
- Lacets élastiques pour un ajustement individuel rapide
- Conviennent pour une utilisation avec des ajustements et des semelles internes orthopédiques
Spécification
Noir, Argent | |
Microvelours | |
Polyuréthane double densité | |
11 cm | |
Huile, pétrole | |
Trainers | |
S1 |
Maillage de distance | |
41 | |
Acier | |
Hommes | |
Motion S1 SRC | |
No | |
ESD Safety Shoe |