Learn More
Morpholine, 99+ %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Morpholine, 99 % et plus, C4H9NO, numéro CAS-110-91-8, 1-oxa-4-azacyclohexane, oxyde de diéthylèneimide, imidoxyde de diéthylène, oximide de diéthylène, oxyde de diéthylèneimide, drawamine, p-isoxazine, tétrahydro, tétrahydro-1,4-oxazine, tétrahydro-2h-1,4-oxazine, tétrahydro-p-oxazine, 1 L, 99 % min (GC), 27, 5
35.38€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS 110-91-8
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00005972
Clé InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
CID PubChem 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nom IUPAC morpholine
SMILES C1COCCN1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10282502
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
158680050
5 mL Flacon en verre
35.38€
5mL
10397900
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
158680010
1 L Flacon en verre
49.75€
1L
10225920
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
158680025
2.5 L Flacon en verre
65.22€
2.50L
10185633
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
158680100
10 L Récipient en plastique
196.98€
10L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
110-91-8
87.12
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
8083
morpholine
C4H9NO
MFCD00005972
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
CHEBI:34856
C1COCCN1
Spécification
Morpholine
99.0
-5.0°C
126.0°C to 130.0°C
Authentique
C4H9NO
MFCD00005972
01,705; 11,352; 13,14
0.99
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
C1COCCN1
87.12
CHEBI:34856
87.12
Extra pur
110-91-8
100.0
0.9900g/mL
32°C
99% min. (GC)
1.4530 to 1.4550
27, 5
15, 6362
1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
morpholine
8083
2.23 mPa.s (20°C)
99+%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-815-1
Identifiant produit
  • Morpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.