Learn More
Morpholine, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10258853
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-91-8
Formule moléculaire C4H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 87.12
Numéro MDL MFCD00005972
Clé InChI YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
CID PubChem 8083
ChEBI CHEBI:34856
Nom IUPAC morpholine
SMILES C1COCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholine
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -5.0°C
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 126.0°C to 130.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 2.5 kg
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Merck Index 15, 6362
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, benzene,, ether, castor oil, ethylene glycol, 2-hexanone,, linseed oil, turpentine, pine oil
Viscosité 2.23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 87.12
Tension de vapeur 11mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Morpholine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.