Learn More
Morpholine-3-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15579523
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-11-5
Formule moléculaire C4H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 101.11
Numéro MDL MFCD00631009
Clé InChI VSEAAEQOQBMPQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-morpholinone, 3-ketomorpholine, morpholinone, morpholine-3-one, 3-oxomorpholine, 3-oxo-morpholine, acmc-1bpa5, ksc180o3n, morpholin-3-one; 3-morpholone
CID PubChem 66953
Nom IUPAC Morpholine-3-one
SMILES O=C1COCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Morpholin-3-one
Point de fusion 106.0°C to 108.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 101.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Morpholin-3-one
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.