Learn More
MOPS Sel de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.19€ - 324.62€
Identifiants chimiques
CAS | 71119-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14NNaO4S |
Numéro MDL | MFCD00064350 |
Clé InChI | MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt |
CID PubChem | 3859613 |
Nom IUPAC | sodium ; acide 3-morpholin-4-yl-propane-1-sulfonique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17214.14 |
25 g |
37.19€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17214.22 |
100 g |
86.13€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473437
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17214.36 |
500 g |
324.62€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid, Na; an analog to MES used in polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsAcide 3-(N-morpholino)propanesulfonique, Na ; analogue au MES utilisé dans l‘électrophorèse sur gel de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau (523 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
71119-22-7 | |
MFCD00064350 | |
mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt | |
sodium ; acide 3-morpholin-4-yl-propane-1-sulfonique |
C7H14NNaO4S | |
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M | |
3859613 |
Spécification
MOPS sodium salt | |
71119-22-7 | |
C7H14NNaO4S | |
mops sodium salt, sodium 3-morpholinopropanesulfonate, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt, sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate, 3-n-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 3-4-morpholino propanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholinepropanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 4-morpholinepropanesulfonic acid sodium salt, sodium 3-morpholin-4-yl propane-1-sulfonate, 3-morpholin-4-ylpropanesulfonic acid, sodium salt | |
MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; acide 3-morpholin-4-yl-propane-1-sulfonique | |
3859613 |
∽260°C (decomposition) | |
98% | |
MFCD00064350 | |
Soluble in water (523g/L at 20°C). | |
C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+] | |
231.242 | |
231.25 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche