Learn More
MOPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents Code produit.: 10670291
MOPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents
Code produit. 10670291
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
Code produit. 10670291
Marque: Fisher BioReagents BP2925100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Absorbance 0.015 max. at 280nm
Nom chimique ou matériau MOPS
CAS 1132-61-2
Point de fusion 277°C
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition >277°C
pH 2.5 to 4.0
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99.5 %
Perte à la dessiccation 1% max.
Formule moléculaire C7H15NO4S
Numéro MDL MFCD00006183
Conditionnement Flacon poly
Merck Index 15, 6352
Synonyme 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholine-4-ium
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité JustPURE™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • MOPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MOPS, JustPURE™, poudre blanche, Fisher BioReagents >