Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit. p-169968 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10644862
Marque: Thermo Scientific Chemicals 172630250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Absorbance (1 M aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm
Nom chimique ou matériau MOPS
Conditions d’absorbance (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 6352
Nom IUPAC acide 3-morpholine-4-ylpropane-1-sulfonique
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie