Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, pour la biochimie
Code produit. 10245560
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Absorbance (1 M aq. soln.) (1 cm cell)
Nom chimique ou matériau MOPS
Conditions d’absorbance (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Informations sur la décomposition >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Merck Index 15, 6352
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholine-4-ium
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • MOPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99 %, pour la biochimie >