Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNase, RNase ni prot., pour le séquençage des peptides
130.65€ - 414.06€
Identifiants chimiques
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H15NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.26 |
Numéro MDL | MFCD00006183 |
Clé InChI | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid |
CID PubChem | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
Nom IUPAC | 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10142871
|
Thermo Scientific Chemicals
327661000 |
100 g | Flacon en verre |
130.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10389893
|
Thermo Scientific Chemicals
327665000 |
500 g | Flacon en verre |
414.06€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
70807 | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid | |
CHEBI:44115 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Spécification
0.01 max. at 280nm | |
(0.1M aq. soln.) | |
1132-61-2 | |
99.4 | |
Blanc | |
Poudre | |
99.50% | |
0.5% max. (105°C) | |
MFCD00006183 | |
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium | |
70807 | |
209.26 | |
Biologie moléculaire |
MOPS | |
DNAse, RNAse and Protease Free | |
277.0°C to 282.0°C | |
100.0 | |
3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C) | |
116°C | |
Authentique | |
C7H15NO4S | |
15, 6352 | |
Solubilité dans l’eau :1 000 g/l (20°C).Autres solubilités :< 10 g/l d’éthanol (20°C) | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- MOPS