Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5 %, pour la biologie moléculaire, sans DNase, RNase ni prot., pour le séquençage des peptides
Code produit. 10389893
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Spécification
Absorbance (0.1 M aq. soln.)
Nom chimique ou matériau MOPS
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Note relative au nom DNAse, RNAse and Protease Free
Point de fusion 277.0°C to 282.0°C
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Point d’éclair 116°C
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en verre
Merck Index 15, 6352
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :1 000 g/l (20°C).Autres solubilités :< 10 g/l d’éthanol (20°C)
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Biologie moléculaire