Learn More
Solution MOPS 10X, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Description
Premixed MOPS buffer solution (pH = 7.0) at 10X concentration. A low ionic strength buffer used for electrophoretic separation of formaldehyde denatured RNA
Tampon de faible force ionique utilisé pour la séparation électrophorétique de l’ARN
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | MOPS |
Note relative au nom | 10X Solution, pH 7 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 500 mL |
DNase | Sans DNase |
Filtré à travers | Filtré sur 0,2 micron |
Conditionnement | Flacon poly |
Protéase | Protease free |
Merck Index | 15, 6352 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10X solution contains 0.2M MOPS, 20mM sodium acetate trihydrate, 10mM disodium EDTA and NaOH to pH of 7.0 |