Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solution tampon de 0,5M, pH 7,5
Code produit. 15435149
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 15435149
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62839.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a A morpholino propanesulfonic acid buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le MOPS est fréquemment utilisé comme agent tampon en biologie et en biochimie. Il est largement utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide. Il est utilisé comme tampon d’acide propanesulfonique A morpholino.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
L’utilisation au-dessus de 20 mM dans les travaux de culture cellulaire de mammifères n’est pas recommandée. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1132-61-2
Formule moléculaire C7H15NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00006183
Clé InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nom IUPAC 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau MOPS buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in water.