Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’isolats de Salmonella selon la classification Kauffmann-White. Les antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents Pro-Lab Diagnostics™ sont une gamme complète d’antigènes de Salmonella monovalents livrés dans des flacons économiques de 3,0 ml.
104.00€ - 435.00€
Spécification
Certifications/Conformité | W.H.O. |
---|---|
Contenu et stockage | 2°C à 8°C, ne pas congeler |
Type de produit | Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents |
À utiliser avec (application) | Tests sur lame d’agglutination classiques |
Type d’emballage | Flacon compte-gouttes |
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11999084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6115 |
Facteur antigène eh |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11979084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6113 |
Facteur antigène d |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11929094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6118 |
Facteur antigène h |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11959094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6122 |
Facteur antigène gm |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11989094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6125 |
Facteur antigène u |
435.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11999094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6126 |
Facteur antigène s |
351.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11919104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6128 |
Facteur antigène t |
354.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11929104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6129 |
Facteur antigène f |
344.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11939104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6131 |
Facteur antigène q |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11959104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6134 |
Facteur antigène k |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11979104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6136 |
Facteur antigène l, w |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11989104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6137 |
Facteur antigène l, v |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11919114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6140 |
Facteur antigène z13 |
323.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11989114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6147 |
Facteur antigène z24 |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11999114
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6148 |
Facteur antigène z32 |
334.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11919124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6151 |
Facteur antigène z29 |
350.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11929124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6153 |
Facteur antigène 2 |
320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11939124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6154 |
Facteur antigène 5 |
320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11969124
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6157 |
Facteur antigène z6 |
346.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11909094
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL6116 |
Facteur antigène enx |
316.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
Alors que les antisérums O (somatiques) polyvalents aident au séroregroupement initial, l’identification complète des antigènes O est réalisée à l’aide d’antisérums O spécifiques à un monovalent. Le sérotype des isolats de Salmonella peut ensuite être déterminé à l’aide d’antisérums H (flagella).
- Antisérums dilués prêts à l’emploi avec 0,01 % de thimérosal comme conservateur
- Produit à l’aide de souches de référence préparées par les directives de l’Organisation mondiale de la santé
- Performances du centre de référence certifiées
- Présenté dans des flacons compte-gouttes à code couleur
- Longue durée de conservation : jusqu’à 5 ans à partir de la date de fabrication
Especificaciones
W.H.O. | |
Antisérums de Salmonella (H) à flagelles monovalents | |
Flacon compte-gouttes | |
Agglutination |
2°C à 8°C, ne pas congeler | |
Tests sur lame d’agglutination classiques | |
3,0 ml |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans