Learn More
Adipate de monométhyl 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10693702
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-91-8
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004418
Clé InChI UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
CID PubChem 12328
ChEBI CHEBI:70855
Nom IUPAC Acide 6-méthoxy-6-oxohéxanoïque
SMILES COC(=O)CCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Monomethyl adipate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 8.0°C to 9.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 162.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair >109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2C(CH2)4CO2CH3
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4420
Quantité 5 g
Beilstein 02, III, 1711
Gravité spécifique 1.08
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Monomethyl adipate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.