Learn More
Velp Scientifica™ Bloc MonoAluBlock™ à quarante positions
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX6
Marque: Velp Scientifica™ A00000341
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour effectuer de nombreuses réactions ce qui permet d’économiser du temps et de l’espace de paillasse
- À utiliser avec les agitateurs à plaque chauffante Velp série 6
Spécification
12 mm | |
14 mm | |
Accessoire, bloc |
Agitateurs à plaque chauffante AREX6 | |
40 Positions | |
14 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Velp Scientifica™ Bloc MonoAluBlock™ à quarante positions > Accueillent les articles suivants : 12 flacons de 14 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu